Learn More
Flucytosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17962526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962526 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17962526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0355.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fluorocytosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorocytosine
CAS 2022-85-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Fluorocytosine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 F N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Flucytosine
InChI-Formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluor-1H-pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
Menge 250 mg
Formelmasse 129,0338 g/mol