Learn More
Fluconazol, TRC
Artikelnummer. 30041228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041228 500 mg 500 Milligramm
30040429 100 mg 100 Milligramm
30040847 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30041228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF421000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86386-73-4
Summenformel C13 H12 F2 N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 306.27
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, Flumycon, Flunazol, Flusol, Fluzon, Triflucan, UK 49858, Zoltec
IUPAC-Name 2-(2,4-difluorphenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluconazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Formelmasse 306.1041
Reinheit (%) >95%