Learn More
Fluconazole, 99%, Thermo Scientific™
Fluconazole, CAS # 86386-73-4, is a synthetic triazole with antifungal activity against some species of Candida. It also shows inhibitory activity against cytochrome P-450 enzymes and it is a demethylase.
93.65 CHF - 1066.27 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 86386-73-4 |
|---|---|
| Summenformel | C13H12F2N6O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 306.277 |
| MDL-Nummer | MFCD00274549 |
| InChI-Schlüssel | RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol |
| PubChem CID | 3365 |
| ChEBI | CHEBI:46081 |
| IUPAC-Name | 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15454479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.03 |
1g |
104.76 CHF 93.65 CHF / 1 Gramm Sparen 11.11 CHF 10% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15464479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.06 |
5g |
343.26 CHF 307.65 CHF / 5 Gramm Sparen 35.61 CHF 10% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15474479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.14 |
25g |
1066.27 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 86386-73-4 | |
| 306.277 | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 3365 | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| C13H12F2N6O | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| CHEBI:46081 | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
Spezifikation
| Fluconazole | |
| 1.05 | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol | |
| 3365 | |
| 306.27 |
| 86386-73-4 | |
| C13H12F2N6O | |
| 14,4122 | |
| Soluble indimethylsulfoxide and ethanol. | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O | |
| 306.277 | |
| CHEBI:46081 | |
| 99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ4810000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Fluconazole
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Fluconazole
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.