Learn More
Fluconazol 2,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458107 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458107 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0235.0007
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Fluconazol 2,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluconazole
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C13 H12 F2 N6 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Biozolene, Diflucan, Elazor, Fluconazole, Flucostat, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 1 H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(2,4-difluorophenyl)-alpha-(1 H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI-Formel InChI=1 S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22 H,4-5H2
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
IUPAC-Name 2-(2,4-difluorphenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 306.27
Menge 1 mL
Formelmasse 306,1041 g/mol