Learn More
Flucarbazon-N-desmethyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309873
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309873 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309873 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13685200AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flucarbazone-N-desmethyl
CAS 749198-26-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flucarbazone-N-desmethyl
Versandbedingung +20°C
Summenformel C11 H9 F3 N4 O6 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-3-methoxy-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-
InChI-Formel InChI=1S/C11H9F3N4O6S/c1-23-8-15-9(19)18(16-8)10(20)17-25(21,22)7-5-3-2-4-6(7)24-11(12,13)14/h2-5H,1H3,(H,17,20)(H,15,16,19)
SMILES COC1=NN(C(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1
IUPAC-Name 3-Methoxy-5-oxo-N-[2-(trifluormethoxy)phenyl]sulfonyl-4H-1,2,4-triazol-1-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 382.27
Menge 1 mL
Formelmasse 382.0195 g/mol