missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flubendazol, TRC

Artikelnummer. 17922805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17922805 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17922805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF41850050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 31430-15-6
Summenformel C16 H12 F N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 313.28
Synonym Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
IUPAC-Name Methyl N-[5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]Carbamat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Flubendazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formelmasse 313.0863
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.