Learn More
Flubendazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464041
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464041 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464041 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0463.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flubendazole
CAS 31430-15-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flubendazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H12 F N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
InChI-Formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name Methyl-N-[5-(4-Fluorbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 313.28
Menge 10 mg
Formelmasse 313,0863 g/mol