Learn More
Flubendazol-Hydroxy 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313935 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313935 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13678050AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flubendazole-hydroxy
CAS 82050-12-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flubendazole-hydroxy
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 F N3 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
InChI-Formel InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
IUPAC-Name Methyl-N-[6-[(4-Fluorphenyl)-Hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 315.3
Menge 1 mL
Formelmasse 315,1019 g/mol