Learn More
(±)-Fluazifop, TRC
Artikelnummer. 30011734
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011734 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011734 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF407430250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69335-91-7
Summenformel C15 H12 F3 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 327.26
Synonym 2-[4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (±)-Fluazifop, Fluazifop, Fluazifop, Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]- (9CI, ACI)
IUPAC-Name 2-[4-[5-(Trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propansäure
SMILES CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluazifop (free acid)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Formelmasse 327.0718
Reinheit (%) >95%