Learn More
Fluazifop-P-butyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315825
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315825 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315825 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV13670200AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluazifop-P-butyl
CAS 79241-46-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluazifop-P-butyl
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H20 F3 N O4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1
SMILES CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
IUPAC-Name Butyl(2R)-2-[4-[5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekulargewicht (g/mol) 383.36
Menge 5 mL
Formelmasse 383.1344 g/mol