Learn More
Thermo Scientific™ Temperatur-, Durchfluss- und Druckregelungszubehör
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Druckminderer
Kit zur Durchflussregelung
Zur Verwendung mit (Geräte):
ThermoFlex™ 7500 – 24000 mit P3, P5-, T5- und T9-Pumpen
ThermoFlex™ 900 – 10000 mit P1-, P2- oder T1-Pumpen
ThermoFlex™ 3500 bis 5000 mit P3- oder P4-Pumpen
Größe:
1/2 Zoll NPT
1 Zoll NPT
1 in. NPT
3/4 in. NPT
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
Passen Sie Durchfluss und Druckregelung des Umlaufkühlers an die Anforderungen Ihres Prozesses an. Thermo Scientific™ Durchfluss- und Druckregelungskits für Thermo Scientific Kühlgeräte sind in mehreren gängigen Größen erhältlich, sodass Sie im Handumdrehen einsatzbereit sind.
- Extra für Thermo Scientific Umlaufkühler
- Erhältlich in gängigen Größen, passend zu den Anschlüssen Ihres Umlaufkühlers und den Schnittstellen Ihres Prozesses
- So finden Sie schnell die Teile, die zu Ihren Umlaufkühleranschlüssen passen
- Abgestimmt auf den Einsatzbereich Ihres Umlaufkühlers
Specifikationer
Specifikationer
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ThermoFlex™ 7500 – 24000 mit P3, P5-, T5- und T9-Pumpen |
| Pumpentyp | Kreiselpumpe, Turbinenpumpe |
| Typ | Druckminderer |
| Größe | 1 Zoll NPT |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering