Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Flow Cytometry Färbepuffer
Artikelnummer. 15357517
Change view
Click to view available options
Menge:
200 mL
600 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
600 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15357517 200 mL 200 Milliliter
15346785 600 mL 600 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15357517 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00422257
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält Natriumazid
Eine gepufferte Salzlösung, die fötales Kälberserum und Natriumazid (0,09 %) als Konservierungsmittel enthält. Entwickelt für die Verwendung in Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension.
  • Ausgelegt auf die Verwendung in Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension.
  • Besteht aus einer gepufferten Salzlösung, die fötales Kälberserum und Natriumazid (0,09 %) als Konservierungsmittel enthält.
  • Der Puffer kann für die Verdünnung der Antikörper und Zellen sowie alle Waschschritte verwendet werden, die für die Oberflächenfärbung und durchflusszytometrische Analyse notwendig sind
  • Enthält tierische Serumproteine zur Minimierung einer unspezifischen Bindung von Antikörpern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 mL
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Färbepuffer