Learn More
OHAUS™ Klammer zur Durchflussregelung
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt, um Laborgeräte sicher zu greifen und zu positionieren
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in Zink oder Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mehrzweckklemme |
| Material | Edelstahl |
| Beschreibung | Einstellbare Regelung |
| Höhe (metrisch) | 62 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,44 in. |
| Länge (metrisch) | 37 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 17 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,46 in. |
| Breite (metrisch) | 37,00 mm |
| Jaw Type | Schlauchhahn |