Learn More
OHAUS™ Klammer zur Durchflussregelung
Artikelnummer. 15742259 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15742259
Marke: OHAUS™ 30392210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Durchflussregelklemme in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Größen.
  • Entwickelt, um Laborgeräte sicher zu greifen und zu positionieren
  • Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
  • Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
  • Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in Zink oder Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Mehrzweckklemme
Material Vernickelt
Beschreibung Einstellbare Regelung
Höhe (metrisch) 62 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,44 in.
Länge (metrisch) 37 mm
Größe (metrisch) Griff 0 bis 17 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,46 in.
Breite (metrisch) 37,00 mm
Jaw Type Schlauchhahn