Learn More
De Buyer™ Mehlschaufel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Griff aus PP: und untrennbar mit dem Rest der Schaufel verbunden
- Einteilige Konstruktion
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Mehlschaufel |
| Material | Polypropylen |
| Grifftyp | Gegossen |