Learn More
Florpyrauxifen-Benzyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312256 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312256 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13666100AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florpyrauxifen-benzyl
CAS 1390661-72-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Florpyrauxifen-benzyl
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H14 Cl2 F2 N2 O3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoro-, phenylmethyl ester, Benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate, Florpyrauxifen benzyl
InChI-Formel InChI=1S/C20H14Cl2F2N2O3/c1-28-19-12(21)8-7-11(14(19)23)17-15(24)16(25)13(22)18(26-17)20(27)29-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H2,25,26)
SMILES COc1c(Cl)ccc(c1F)c2nc(C(=O)OCc3ccccc3)c(Cl)c(N)c2F
IUPAC-Name Benzyl-4-amino-3-chlor-6-(4-chlor-2-fluor-3-methoxyphenyl)-5-fluorpyridin-2-carboxylat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekulargewicht (g/mol) 439.24
Menge 1 mL
Formelmasse 438.035 g/mol