Learn More
Florisil™, aktiviert bei 675 °C, 60 bis 100 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508124 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15508124 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
15518124 2 kg Poly-Eimer 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508124 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 337207
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für die Verwendung bei der chromatographischen Reinigung von Pestizidrückständen
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil™
Namenshinweis Bei 675 °C aktiviert
Menge 500 g
Netzgröße 60 bis 100-Netz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.51 kg
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz