Learn More
Florisil™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Florisil™ |
CAS | 1343-88-0 |
Menge | 500 g |
Summenformel | MgO3Si |
InChI-Schlüssel | ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.39 |
Formelmasse | 100.39 |
Güte | Pestizid |
Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: unlöslich. |