Learn More
Florisil, 60 bis 100 Mesh, für Säulenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793011 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10358580 250 g Glasflasche 250 Gramm
10174830 500 g Glasflasche 500 Gramm
10512904 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10793011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205450010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Florisil, MgO3Si, CAS-Nummer-1343-88-0, 1 kg, weiß, 01,393; 09,223, 100.39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, 60-100 Mesh, für Säulenchromatographie, Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
MDL-Nummer MFCD00078249
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil™
Namenshinweis 60-100 mesh, for column chromatography
Farbe Weiß
Schmelzpunkt >1500°C
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 1 kg
Fieser 01,393; 09,223
Merck Index 10, 5509
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9%
Formelmasse 100.39