Learn More
Florisil, 60 bis 100 Mesh, für Säulenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Florisil™ |
| Namenshinweis | 60-100 mesh, for column chromatography |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Feines Pulver |
| Menge | 5 kg |
| Fieser | 01,393; 09,223 |
| Merck Index | 10, 5509 |
| Verpackung | Kunststoff-Fass |
| Partikelgröße | Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9% |
| Formelmasse | 100.39 |