Learn More
Brady™ Floor Stand
Artikelnummer. 15193289 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/rot/gelb, Red on Yellow
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
15193289 Schwarz/rot/gelb, Red on Yellow
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15193289 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 241971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.15 CHF
    65.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.43 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use the Floor Stand for site identification.
  • Vorgedruckte Schilder
  • Warnaufsteller - Zugang verboten
Spezifikation
Alternate Part Number ECONOMY DUTY FLOOR STND VERBODEN TOEGANG
Angezeigter Text VERBODEN TOEGANG
Höhe (angloamerikanisch) 25.98 in.
Höhe (metrisch) 660 mm
Form Rectangle
Farbe Schwarz/rot/gelb, Red on Yellow
Material Polyester
Typ Floor Stand