Beschreibung
- These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Spezifikation
Spezifikation
| Angezeigter Text | Sol Sliding Attantion |
| Höhe (angloamerikanisch) | 25.98 in. |
| Höhe (metrisch) | 660 mm |
| Form | Rectangle |
| Breite (angloamerikanisch) | 17.72 in. |
| Breite (metrisch) | 450 mm |
| Farbe | Schwarz, rot, gelb, Red on Yellow |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Untergestell |