Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red
Artikelnummer. 17148850
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 17148850
Marke: Scotch-Brite™ 7100182733
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Designed for everyday cleaning and light scrubbing to remove light soil, scuff marks, and black heel marks. These pads clean when damp and buff when dry. Open-web construction means this washable, reusable pad resists clogging and loading.
  • Für die tägliche Reinigung und leichtes Schrubben
  • Entfernt leichten Schmutz, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren
  • Reinigt in feuchtem und schwabbelt in trockenem Zustand
  • Anpassungsfähige Fasern bieten maximalen Kontakt zwischen Pad und Boden
  • Das umkehrbare, waschbare Pad widersteht Verklebung und Beladung
  • Gleichbleibende, bewährte Leistung mit langer Lebensdauer der Bodenpads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bodenpad
Farbe Rot
Durchmesser (metrisch) 530 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tägliche Reinigung, leichtes Schrubben