Learn More
Flocoumafen-d4, TRC
Artikelnummer. 30406431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406431 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30406431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF4015021MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2469039-51-6
Summenformel C33H21D4F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 546.57
Synonym 4-Hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-1-naphthalenyl]-2H-1-benzopyran-2-one-d4, Storm, WL 108366-d4
SMILES O=C1C(C(C2)C3=C(C=CC=C3)CC2C(C=C4)=CC=C4OCC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=C(O)C6=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C6[2H])O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flocoumafen-d4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H25F3O4/c34-33(35,36)24-13-9-20(10-14-24)19-39-25-15-11-21(12-16-25)23-17-22-5-1-2-6-26(22)28(18-23)30-31(37)27-7-3-4-8-29(27)40-32(30)38/h1-16,23,28,37H,17-19H2/i3D,4D,7D,8D
Reinheit (%) >95%