Learn More
SCAT™ Schwimmer mit elektronischer oder mechanischer Füllstandskontrolle
Artikelnummer. 17893530 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Schälen, Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17893530 Schälen, Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17893530 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 502021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 CHF
    93.98 CHF / 1 Stück
    Sparen 9.02 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit elektronischer oder mechanischer Füllstandskontrolle.
  • Inklusive Schwimmer
  • Elektronisch oder mechanisch
Spezifikation
Länge (metrisch) 91,5 mm
Material Schälen, Polypropylen
Produkttyp Schwimmer