Learn More
Key Instruments™ Flo Rite™ FR4000 Wasserdurchflussmesser aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil
Artikelnummer. p-8009641
Click to view available options
Wasserflussrate:
0,1 bis 1,5 LPM
40 bis 400 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11988024
Marke: Key Instruments™ FR4L50BVBN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Float Material Edelstahl
Nenndruck 100 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Modell FR4000
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 34.7 mm
Umfang Endwert
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Standard-Einlassventil
Wasserflussrate 40 bis 400 LPM