Learn More
Key Instruments™ Durchflussmesser Flo Rite™ FR4000 aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil
Product Code. 11948034
Click to view available options
Luftstromrate:
0.4 bis 5 l/min
10 bis 100 LPM
2 bis 20 LPM
3 bis 30 LPM
4 bis 50 LPM
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11948034
Brand: Key Instruments™ FR4A40BVBN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Specifications
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Luftstromrate 0.4 bis 5 l/min
Float Material Edelstahl
Nenndruck 100 lb./sq. in.
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Modell FR4000
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 34.7 mm
Umfang Endwert
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Standard-Einlassventil