Learn More
Key Instruments™ Durchflussmesser Flo Rite™ FR4000 aus transparentem Acryl mit Standardeinlassventil
Artikelnummer. 11908044
Click to view available options
Luftstromrate:
0.4 bis 5 l/min
10 bis 100 LPM
2 bis 20 LPM
3 bis 30 LPM
4 bis 50 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11908044
Marke: Key Instruments™ FR4A47BLBN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Luftstromrate 10 bis 100 LPM
Float Material Edelstahl
Nenndruck 100 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geräte zur Luftprobenahme, Aquakulturen, Entsalzungsgeräte, Gasanalysegeräte, medizinische Systeme, Bildbearbeitungsgeräte, Systeme der Wasseraufbereitung und -verteilung
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Modell FR4000
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 34.7 mm
Umfang Endwert
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Standard-Einlassventil