Learn More
FLJ38725 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16168353
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 16168353
Marke: Abnova H00144811T01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Western Blotting
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung C13orf31 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC035749.1
Molekulargewicht 47.41
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-C13orf31 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-C13orf31 antibody by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.