Learn More
SymLine FlexTube- und FlexTube Pro-Zubehör
Artikelnummer. 15830945
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
FlexTube Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
15830945 FlexTube Schläuche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15830945 Lieferant SymLine Lieferanten-Nr. 106562
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die beiden flexibelsten und anpassungsfähigsten Schlauchsysteme für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC-Abfällen - flexible, dehnbare, chemisch resistente PTFE-Schläuche mit großem Biegeradius.
  • Hergestellt aus PTFE für bestmögliche chemische Beständigkeit
  • Justierbar und montagefreundlich: Schlauch einfach nach Bedarf kürzen, dann die optimierte Verschraubung und Dichtung montieren
  • Elektrostatisch leitfähig < 106 (max) Ω
  • ∅ 16,9 mm oder ∅ 19,8 mm Außendurchmesser
  • Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen von 600, 1200, 1500 und 2500 mm.
  • Verstellbar
  • leicht zu montieren: Rohr einfach nach Bedarf kürzen, dann die optimierte Verschraubung und Dichtung montieren
  • FlexTube mit Innenwandspirale oder oder FlexTubePro Innenwand glatt
  • Spezifikation
    Beschreibung Schlauchhalterung für SymLine FlexTube, geeignet für alle Schränke, Material PA66 halogenfrei
    Material PTFE-EC
    Zur Verwendung mit FlexTube Schläuche
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Fixiert Schläuche
    Produkttyp Röhrchenhalter