Learn More
Saint-Gobain Flexible Schläuche
Artikelnummer. 10616385
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
4.8 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
8 mm
9.6 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 10616385
Marke: Saint-Gobain AAE00002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ R-3400 UV-beständigen Säuretransferschläuche sind ideal für praktisch alle dauerhaften oder vorübergehenden Anwendungen mit Chemikalientransfer. Sie bieten sowohl Geschmeidigkeit und Flexibilität als auch Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Schwarz zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Chemikalien
  • Ozonbeständig
  • Hohe Temperaturbeständigkeit für hervorragende Feuerbeständigkeit
  • Geringer Kompressionswiderstand zur Minimierung bleibender Verformung
Typische Anwendungen
  • Säure- und Laugetransfer
  • Korrosive diffundierbare Gase
  • Dispensieren von Düngemitteln und Pestiziden
  • Elektrische Isolierleitungen
  • Dispensieren von Tinte und Klebstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Verpackungsmenge Je
Farbe Schwarz
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 4,14 bar