Learn More
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UN30
Artikelnummer. 17540096 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UN30 Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17540096
Marke: Memmert™ UN30H8
Flexibler Temperatursensor zur Positionierung in der Kammer oder Ladung.
  • Flexibel in Kammer oder Ladung positioniert
  • Für lokale Temperaturmessung (bis zu 1 zusätzlicher Sensor möglich)
  • Die gemessene Temperatur wird auf dem Display angezeigt, im integrierten Datenspeicher aufgezeichnet und kann über die AtmoCONTROL Software dokumentiert werden
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UN30 Ofen
Typ Temperatursensor