Learn More
JULABO™ Flexible Metallschläuche
Artikelnummer. 15234323
Click to view available options
Anschlusstyp:
2 Anschlüsse M24 x 1,5 Buchse
2 Anschlüsse M30 x 1,5 Buchse
2 Anschlüsse M38 x 1,5 Buchse
Größe:
1 m
1,5 m
2 m
3 m
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1.50 Stück
2 Stück
3 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15234323
Marke: JULABO™ 8930274
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit dem Presto™ Temperaturregelsystem/Prozesssystem
  • Flexibel
  • Dreifach isoliert
  • Temperaturbereich: -100 bis + 350 °C
Spezifikation
Beschreibung Metallschläuche
Zur Verwendung mit (Geräte) JULABO™ PRESTO™ A45, PRESTO™ A45t, PRESTO™ W50, PRESTO™ W50t, PRESTO™ W55, PRESTO™ A85, PRESTO™ A85t
Temperaturbereich −100 bis +350 °C
Material Metall
Größe 3 m
Anschlusstyp 2 Anschlüsse M30 x 1,5 Buchse