Learn More
BRAND™ Flexibles Entladungsröhrchen mit Umwälzventil für Dispensette™ S, S Organic, S Trace Analysis
Artikelnummer. 15448043 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Nennkapazitäten von 2 ,5 ,10 ml
Für Nennkapazitäten von 25 ,50 ,100 ml
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
3 mm
4.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Außendurchmesser (metrisch) Hals Packungsgröße
15448043 Für Nennkapazitäten von 2 ,5 ,10 ml 3 mm 1 Stück
15458043 Für Nennkapazitäten von 25 ,50 ,100 ml 4.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448043 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 708132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 CHF
    108.75 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.25 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus gewickelten PTFE-Spiralzwirn mit etwa 800 mm Länge.
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Nicht für HF geeignet
  • Individuelle Bereitstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Nennkapazitäten von 2 ,5 ,10 ml
Menge 1/Pckg.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 3 mm