Learn More
Flexible Bürsten
Weiche, einreihige Borsten passen problemlos in den Flaschenhals.
7.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flexible Bürste |
---|---|
Bristle Type | Weich |
Griffmaterial | Kunststoff |
Handle Type | Flexibel |
Enthält | Hängender Ring |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12331693
|
Fisherbrand
|
14,17 in. | 36 cm | 500 ml-Kolben |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Soft, single row of bristles fits easily into flask necks.
- Der Kunststoffgriff biegt sich, damit die Borsten in den Behälter passen
- Der Griff hat einen hängenden Ring
Spezifikation
Flexible Bürste | |
Kunststoff | |
Hängender Ring |
Weich | |
Flexibel | |
1 |