Learn More
ANSELL™ Flexible AlphaTec™ Gloves
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8.5
9.5
Beschreibung
- Light duty glove
- Beaded cuff for easy donning
- Food approved
- 100% cotton flock lining
- Good dexterity and tactility
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Contact |
Accelerator Free | No |
Anwendungen | Industrial |
AQL | 1.5 |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Reusable |
Oberflächenbehandlung außen | Rough |
Finger Thickness (English) | 16.9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.43 mm |
Latex Free | No |