Learn More
ANSELL™ Flexible AlphaTec™ Gloves
Catalog Number 17983562
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8.5
9.5
100% cotton flock for comfort with a diamond grip finish on palm and fingers for good dry grip.
  • Light duty glove
  • Beaded cuff for easy donning
  • Food approved
  • 100% cotton flock lining
  • Good dexterity and tactility
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Contact
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Rough
Finger Thickness (English) 16.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.43 mm
Latex Free No
Palm Thickness (English) 16.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.43 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Non-sterile Gloves
Größe 7.5
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 16.9 mil
Dicke (metrisch) 0.43 mm
Art der Handschuhstulpe Beaded
Länge (angloamerikanisch) 11.8 in.
Länge (metrisch) 300 mm