Learn More
Esculape Laboratoire™ Flexibles Erste-Hilfe-Kit für 4 Personen
Artikelnummer. 11778383
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
170 mm
Ausreichend für:
1 bis 4 Personen
4 bis 10 Personen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Ausreichend für Packungsgröße
11778383 50 mm 1 bis 4 Personen 1 Stück
11718383 170 mm 4 bis 10 Personen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778383 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 7240107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.92 CHF
    22.83 CHF / 1 Stück
    Sparen 41.09 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Handle emergency medical treatment with the Esculape™ Portable First Aid Kit in Red Pouch . It includes the essential tools, bandages and burn components to handle immediate care.
  • Hydrogel burn compress helps to reduce swelling While providing immediate cooling, relieves pain and moisturizes the skin.
  • Survival blanket
  • Bandages, compresses,,forceps. gloves
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den professionellen Einsatz, sportliche Aktivitäten oder Reisen
Länge (metrisch) 120 mm
Produkttyp Erste-Hilfe-Kit
Farbe Rot
Enthält 1 Rettungsdecke, 2 Beutel mit 5 Kompressen, 5000 x 20 mm 1 Heftpflasterrolle, 3000 x 70 mm 2 Mullbandagen, 10 Haftbandagen, 4 Befestigungsklammern für Bandagen, 3 Alkoholkompressen, 3 Chlorhexidinkompressen, 3 Anti-Stoß-Kompressen, 3 Moskitokompressen
Ausreichend für 1 bis 4 Personen
Breite (metrisch) 50 mm
Höhe (metrisch) 180 mm