Learn More
Esculape Laboratoire™ Flexibles Erste-Hilfe-Kit für 4 Personen
Artikelnummer. 11718383
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
170 mm
Ausreichend für:
1 bis 4 Personen
4 bis 10 Personen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Ausreichend für Packungsgröße
11718383 170 mm 4 bis 10 Personen 1 Stück
11778383 50 mm 1 bis 4 Personen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11718383 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 718 01 05
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handle emergency medical treatment with the Esculape™ Portable First Aid Kit in Red Pouch . It includes the essential tools, bandages and burn components to handle immediate care.
  • Hydrogel burn compress helps to reduce swelling While providing immediate cooling, relieves pain and moisturizes the skin.
  • Survival blanket
  • Bandages, compresses, forceps. gloves
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 170 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) In allen Arbeitsbereichen
Länge (metrisch) 230 mm
Produkttyp Erste-Hilfe-Kit
Farbe Rot
Enthält 5 Sterile Kompressen 200 x 200 mm, 1 Mullbandage 70 x 3000 mm, 1 dehnbares Klebeband 3000 x 70 mm, 1 steriler Druckverband 2500 m x 60 mm, 1 steriler Druckverband 100 x 2500 mm, 10 verschiedene Haftbandagen, 1 Klebebandrolle, 2 Alkoholkompressen, 2 Moskitokompressen
Ausreichend für 4 bis 10 Personen
Breite (metrisch) 170 mm
Höhe (metrisch) 50 mm