Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Artikelnummer. 17791509 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 Reaktionen
200 x 0,5 Reaktionen
50 x 0,5 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 17791509
Marke: Proteintech™ KFA00250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 550 into Rabbit IgG antibodies.
FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antikörperkennzeichnungskit für Kaninchen IgG ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 550 in jedem Pufferzustand mit primären Kaninchen-IgG-Antikörpern eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Kennzeichnen Sie Ihren Kaninchen-IgG-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Kitinhalt 50 μl CoraLite™ 550 FlexLinker für Kaninchen-IgG, 100 μl FlexQuencher für Kaninchen-IgG, 500 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
Menge 50 x 0,5 Reaktionen
Inhalt und Lagerung 1 Jahr bei -20 °°C oder 6 Monate bei +4 °°C.
Anregung/Emission 554/570 nm
Labeling Target IgG
Spezies Kaninchen