Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1
Artikelnummer. 17791519 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 0,5 Reaktionen
200 x 0,5 Reaktionen
50 x 0,5 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 17791519
Marke: Proteintech™ KFA02210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ Plus 550 into mouse IgG1 primary antibodies.
FlexAble CoraLite™ Plus 550 Antikörperkennzeichnungskit für Maus IgG1 ist ein neuartiges Antikörperkennzeichnungskit, das einen Affinitätslinker verwendet, um CoraLite™ Plus 550 in jedem Pufferzustand an Maus-Primärantikörper IgG1 eines beliebigen Lieferanten zu konjugieren.
  • Eine Kennzeichnungsreaktion erfordert unabhängig von der Antikörperkonzentration nur 0,5 μg Antikörper
  • Beschriften Sie Ihren Maus-IgG1-Antikörper in <10 Minuten ohne zusätzliche Ausrüstung
Spezifikation
Kitinhalt 10 μl CoraLite™ Plus 550 FlexLinker für Maus-IgG1, 20 μl FlexQuencher für Maus-IgG1, 100 μl FlexBuffer, Manuell, Protokollmagnet
Menge 10 x 0,5 Reaktionen
Inhalt und Lagerung 1 Jahr bei -20 °C oder 6 Monate bei +4 °C, Licht vermeiden
Anregung/Emission 554/570 nm
Labeling Target IgG1
Spezies Maus