Learn More
OHAUS™ Flex-Systemklemme
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Arm:
305 mm
457 mm
Enthält:
Grundplatte
Laborrahmenklammer
Regalklammer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
- Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flex-Systemklemme |
| Material | Vernickelt |
| Enthält | Grundplatte |
| Beschreibung | Modell CLS-FLEXSM |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Höhe (metrisch) | 13 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,50 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,00 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Arm | 12,000 in. |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
| Mehr anzeigen |