Learn More
Eppendorf™ Adapter für Flex-Gehänge
Diese IsoRack Adapter erhöhen die Flexibilität von Anwendungen in denen mit Flüssigkeiten umgegangen wird
180.72 CHF - 190.76 CHF
Spezifikation
Typ | Adapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flex-Becher |
Anzahl Plätze | 96 |
Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10224032
|
Eppendorf™
5825708008 |
0,5 ml |
180.72 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10171362
|
Eppendorf™
5825709004 |
1,5 bis 2 ml |
190.76 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- IsoRack Adapter für 0.5 ml- und 1.5/2.0 ml IsoRacks während des Zentrifugierens
- Adapter können in Eppendorf Plattenrotoren A-2-DWP und A-4-81 MTP/Flex verwendet werden.
Spezifikation
Adapter | |
Flex-Becher | |
96 | |
2 pro Packung |