Learn More
Fleroxacin, Mikromol™
Product Code. 17991566
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17991566 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17991566 Supplier Mikromol Supplier No. MM3738.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fleroxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Fleroxacin
CAS 79660-72-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fleroxacin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H18 F3 N3 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AM 833, Flerofloxacin, Fleroxacin, Megalocin, Megalone, Quinodis, Ro 23-6240, Ro 23-6240/000
InChI-Formel InChI=1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
SMILES CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(=O)O
IUPAC-Name 6,8-Difluor-1-(2-Fluorethyl)-7-(4-Methylpiperazin-1-yl)-4-Oxochinolin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 369.34
Menge 100 mg
Formelmasse 369,13 g/mol