Learn More
Uvex™ Fleece-Jacke basic 8950-schwarz
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Material:100 % Polyester
- Der ideale Partner für das ganze Jahr:Wärmt separat getragen bei kühlen Temperaturen oder bei schlechter Witterung in Kombination mit anderen Wetterjacken
- Stehkragen und Reißverschlussblende mit Kinnschutz, sichtbarer Reißverschluss aus Kunststoff vorne in der Mitte
- 1 Brusttasche links und 2 Seitentaschen mit sichtbaren Reißverschlüssen aus Kunststoff, Kontrastnähte, Saum mit Gummizug weitenverstellbar, verlängerter Rücken, hohe Atmungsaktivität, Reflexdetails für bessere Sichtbarkeit
- Größe:S bis 6XL
- Pflege: Waschbar bei 30 °C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, bügeln:1 Punkt, nicht chemisch reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Cotton, Polyester |
| Farbe | Schwarz |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | Thermal Jacket |