Learn More
Flazasulfuron-Metabolit 3 (TPSA) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324945 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324945 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13655640AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA)
CAS 104040-76-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H5 F3 N2 O2 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Pyridinesulfonamide, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide, TPSA, SSRE-001
InChI-Formel InChI=1S/C6H5F3N2O2S/c7-6(8,9)4-2-1-3-11-5(4)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)pyridin-2-Sulfonamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 226.1763
Menge 1 mL
Formelmasse 226.0024 g/mol