Learn More
Flavon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757925
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
525-82-6
C15H10O2
222.24
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
10680
CHEBI:42491
2-Phenylchromen-4-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
525-82-6
C15H10O2
222.24
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
10680
CHEBI:42491
2-Phenylchromen-4-on
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Flavone
Schmelzpunkt 95.0°C to 98.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 17, 373
Merck Index 15, 4124
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver