Learn More
Flavon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480194 25 g 25 Gramm
11460194 1 g 1 Gramm
11470194 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480194 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13627.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
Flavone is a potentially useful biochemical for cytochrome P450 studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Flavon ist ein potenziell nützliches biochemisches Verfahren für Zytochrom-P450-Studien.
Löslichkeit
Löslich in Aceton (25 mg/ml), Methanol, Alkohol und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Unter kühlen, trockenen Bedingungen in gut abgedichteten Behältern und geschützt vor Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-82-6
Summenformel C15H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.243
MDL-Nummer MFCD00006825
InChI-Schlüssel VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
IUPAC-Name 2-Phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavone
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 157598
Merck Index 14,4092
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone (25mg/ml),methanol,alcohol,and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99%