Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flavone |
| Schmelzpunkt | 95.0°C to 98.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 17, 373 |
| Merck Index | 15, 4124 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke