Learn More
Gilac™ Flat Tray in ABS
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5 l
8 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Largest and most customisable range on the market.
- Can be used in a wide range of temperatures.
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing optional grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- fermenting and decanting container.
- Frosted bottom, matte finish, for less visibility of scratches.
- Also available in HDPE, in 5 colors and 5 sizes and in Gilactiv™ version and biobased material.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Farbe | Natural |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Länge (metrisch) | 351 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Dispensing Tray |
| Breite (metrisch) | 236 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.8 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2.8 in. |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,8 gal. |
| Mehr anzeigen |